Stampa…
1,4-Cyclohexanedione ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
C0730-25G C0730-500G
TCIAC0730-25GEA 37 EUR
TCIAC0730-25G TCIAC0730-500G
1,4-Cyclohexanedione ≥98.0% (by GC)
1,4-Cyclohexanedione
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112.13 g/mol
Punto di ebollizione: 132°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001606
CAS Number: 637-88-7
EINECS: 211-306-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab502d319dac7c003e436e735dc6e63be0fbb898&vid=77fbb6329712b4c5c73af6d8a73ae888889dbf05&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency