Stampa…
1,3-Cyclopentanedione ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
C1146-1G C1146-5G
TCIAC1146-1GEA 31 EUR
TCIAC1146-1G TCIAC1146-5G
1,3-Cyclopentanedione ≥98.0% (by GC)
1,3-Cyclopentanedione
Formula: C₅H₆O₂
Punto di fusione: 149…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001405
CAS Number: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60ab7a21f43541481a3bdc040add09614e3aaf7e&vid=3342d82b77153721af907a726401f8d52ab774a9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %