Ciclopentanone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 130°C Punto di fusione: –51°C Densità: 0,941 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 34°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001409 CAS Number: 120-92-3 EINECS: 204-435-9 UN: 2245 ADR: 3,III Merck Index: 14,02743 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |