Stampa…

Cyclooctanone ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

C0504-10G C0504-25G
TCIAC0504-10GEA 16 EUR
TCIAC0504-10G TCIAC0504-25G
Cyclooctanone ≥97.0% (by GC)
Cyclooctanone
Formula: C₈H₁₄O
Punto di ebollizione: 196 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39…41 °C
Densità: 0,9581 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001754
CAS Number: 502-49-8
EINECS: 207-940-2
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=112cf3324df619bbf10fe1cb1068c8fec63791d4&vid=5f7e01e3db5ff9ea3d8b563c14832c9bb61157ea&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR