Stampa…
Cicloesanone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0489-25ML C0489-500ML
TCIAC0489-25MLEA 16 EUR
TCIAC0489-25ML TCIAC0489-500ML
Cicloesanone ≥99.0% (by GC)
Cicloesanone
Formula: C₆H₁₀(=O)
Punto di ebollizione: 157°C
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 44°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001625
CAS Number: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Index: 14,02726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37d28edcf27249845bd6197f46133137203c512a&vid=76370ea145c5364e7076e75f6c8bc2090a716063&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %