Stampa…
Cycloheptanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Suberon, Cycloheptan-1-one
C0466-25ML C0466-500ML C0466-100ML
TCIAC0466-25MLEA 41 EUR
TCIAC0466-25ML TCIAC0466-500ML TCIAC0466-100ML
Cycloheptanone ≥98.0% (by GC)
Cycloheptanone
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112.17 g/mol
Punto di ebollizione: 180°C
Punto di fusione: –21°C
Flash Pt: 56°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004159
CAS Number: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
UN: 1224
ADR: 3 III
Merck Index: 14,02722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=704bb2eeeae2eb499107b02b5771df6ea79eddd2&vid=c32f1e586196dd84c15f832f564cc3561ce9c94c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %