Stampa…

6-Methylquinaldine ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2,6-Dimethylquinoline, 2,6-Dimethylquinoline

D1236-25G D1236-5G
TCIAD1236-25GEA 509 EUR
TCIAD1236-25G TCIAD1236-5G
6-Methylquinaldine ≥99.0% (by GC)
6-Methylquinaldine
Formula: C₁₁H₁₁N
Peso molecolare: 157,22 g/mol
Punto di ebollizione: 267°C
Punto di fusione: 55…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006762
CAS Number: 877-43-0
EINECS: 212-891-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d4b66dc6d60a0f076fe028d3dabce13bbb87e6&vid=41f1a96404e31410a9a5fa489bc54358ed3b8498&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR