2,4-Dimethylquinoline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₁N Punto di ebollizione: 159°C |
MDL Number:
MFCD00006760 CAS Number: 1198-37-4 EINECS: 214-832-9 |
|
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |