Stampa…

8-Methylquinoline ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

M0419-25G M0419-5G
TCIAM0419-25GEA 102 EUR
TCIAM0419-25G TCIAM0419-5G
8-Methylquinoline ≥99.0% (by GC)
8-Methylquinoline
Formula: C₁₀H₉N
Punto di ebollizione: 248°C
Punto di fusione: –80°C
Densità: 1,0852 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006810
CAS Number: 611-32-5
EINECS: 210-264-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7012bfdd23c84c699ac5505df1c0634201b5019b&vid=5802672698b566d80553e37cd08791d34fffe406&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR