Stampa…
6-Methylquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M0416-25G M0416-5G
TCIAM0416-25GEA 63 EUR
TCIAM0416-25G TCIAM0416-5G
6-Methylquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Methylquinoline
Formula: C₁₀H₉N
Peso molecolare: 143,19 g/mol
Punto di ebollizione: 259°C
Punto di fusione: –22,2 °C
Densità: 1,0815 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006804
CAS Number: 91-62-3
EINECS: 202-084-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0217bc2ce242f9c6f0d3bb8ef77738b2a18b7f62&vid=0217bc2ce242f9c6f0d3bb8ef77738b2a18b7f62&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %