Stampa…
2-Methyl-8-quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 8-Hydroxy-2-methylquinoline, 8-Hydroxyquinaldine, 2-Methyloxine
M0420-25G M0420-100G
TCIAM0420-25GEA 19 EUR
TCIAM0420-25G TCIAM0420-100G
2-Methyl-8-quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methyl-8-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,19 g/mol
Punto di ebollizione: 145°C
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006765
CAS Number: 826-81-3
EINECS: 212-562-6
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45907f14798bee22af6fd68158dadb28b2e90aa4&vid=9fe742be962dc4b39389554239dccd399d7f650e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency