Stampa…
Chinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Q0011-25G Q0011-500G
TCIAQ0011-25GEA 25 EUR
TCIAQ0011-25G TCIAQ0011-500G
Chinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Chinolina
Formula: C₉H₇N
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di ebollizione: 238°C
Punto di fusione: -15°C
Densità: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 106°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006736
CAS Number: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6b8b2b0a91de9b0c46d740d802a78092add4333&vid=3a548be62c081953d69ab05959abc455253a6d0b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %