Stampa…
8-Idrossichinolina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0305-25G H0305-500G
TCIAH0305-25GEA 27 EUR
TCIAH0305-25G TCIAH0305-500G
8-Idrossichinolina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
8-Idrossichinolina
Formula: C₉H₇NO
Punto di ebollizione: 126°C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006807
CAS Number: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,04843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51b1490ad82bbaf02c3b26a20ce03153911d05c0&vid=76db524c5e72857876835f4dbd0f4a6ae71bc39e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Dichloromethane almost transparency