5-Idrossichinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇NO Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 223…226 °C Densità: 1,57 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006792 CAS Number: 578-67-6 EINECS: 209-428-4 |
|
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |