2-Idrossichinolina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
H0304-1G
H0304-10G
TCIAH0304-1GEA
23
EUR
TCIAH0304-1G
TCIAH0304-10G
2-Idrossichinolina ≥98.0% (by GC)
2-Idrossichinolina
Formula:
C₉H₇NO Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 199…200 °C Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006743 CAS Number: 59-31-4 EINECS: 200-420-6 Merck Index: 14,01825 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 194.0 to 201.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |