8-Chloroquinoline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
C0284-25G
C0284-5G
TCIAC0284-25GEA
379
EUR
TCIAC0284-25G
TCIAC0284-5G
8-Chloroquinoline ≥98.0% (by GC)
8-Chloroquinoline
Formula:
C₉H₆ClN Punto di ebollizione: 288°C Punto di fusione: –20 °C Densità: 1,2834 g/cm³ (14 °C) |
MDL Number:
MFCD00047618 CAS Number: 611-33-6 EINECS: 210-265-6 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |