Stampa…
4-Chloroquinoline ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H56721.03 H56721.06
H56721.03EA 99.9 EUR
H56721.03 H56721.06
4-Chloroquinoline ≥99%
4-Chloroquinoline
Purity: 99% CAS No.: 611-35-8 Molecular Formula: C9H6ClN Formula Weight: 163.60 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 28-31° Boiling Point: 260-261° Beilstein Reference: 114721 MDL No.: MFCD00006773
Formula: C₉H₆ClN
Peso molecolare: 163,61 g/mol
Punto di ebollizione: 260…261 °C
Punto di fusione: 28…31 °C
Densità: 1,25
Flash Pt: 113 °C (235 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006773
CAS Number: 611-35-8
EINECS: 210-267-7