6-Quinolinecarboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Punto di ebollizione: 345 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 291°C |
MDL Number:
MFCD00047613 CAS Number: 10349-57-2 EINECS: 233-761-4 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |