Stampa…
6-Bromoquinoline ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2015-1G B2015-5G
TCIAB2015-1GEA 27 EUR
TCIAB2015-1G TCIAB2015-5G
6-Bromoquinoline ≥95.0% (by GC)
6-Bromoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Punto di ebollizione: 116°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00024023
CAS Number: 5332-25-2
EINECS: 226-238-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de49f5ade769d3a32d92c18f20f9dcc1bcd3b2a&vid=9dc8762f87571770a44f65d64f2997b9261e3979&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %