Stampa…

4-Phenylbenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid

P0961-25G P0961-100G
TCIAP0961-25GEA 24 EUR
TCIAP0961-25G TCIAP0961-100G
4-Phenylbenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Phenylbenzoic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Punto di ebollizione: 373 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220 °C
Densità: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002553
CAS Number: 92-92-2
EINECS: 202-203-1

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR