2-Phenylbenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 344°C Punto di fusione: 108…109 °C Densità: 1,458 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002463 CAS Number: 947-84-2 EINECS: 213-432-1 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 111.0 to 114.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |