Benzile benzoato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Benzoic acid benzyl ester
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 17…20 °C Densità: 1,118 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 158°C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003075 CAS Number: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 ADR: 9,III Merck Index: 14,01127 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Density (20deg.C) | 1.1160 to 1.1210 g/mL |