Stampa…

4-Phenylbenzaldehyde ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

B0242-25G B0242-250G B0242-5G
TCIAB0242-25GEA 45 EUR
TCIAB0242-25G TCIAB0242-250G TCIAB0242-5G
4-Phenylbenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
4-Phenylbenzaldehyde
Formula: C₁₃H₁₀O
Punto di ebollizione: 152°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006947
CAS Number: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e7d459b8015024825feb966a21131c71e77608c&vid=b11ec2ab755f509ec022b684b409521c252ffec8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR