Stampa…
1,4-Dicyclohexylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D1028-25G D1028-250G D1028-5G
TCIAD1028-25GEA 72 EUR
TCIAD1028-25G TCIAD1028-250G TCIAD1028-5G
1,4-Dicyclohexylbenzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Dicyclohexylbenzene
Formula: C₁₈H₂₆
Punto di ebollizione: 195°C
Punto di fusione: 103…103,5 °C
Densità: 1,049 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00001452
CAS Number: 1087-02-1
EINECS: 214-121-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e914a910a0684b2d33953e2095107ecb6698cc8c&vid=f24f9776aedaaa3d8168c89bffeb607be571dac4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency