Stampa…
1-Phenylcyclohexanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P1988-5G P1988-25G
TCIAP1988-5GEA 49 EUR
TCIAP1988-5G TCIAP1988-25G
1-Phenylcyclohexanol ≥98.0% (by GC)
1-Phenylcyclohexanol
Formula: C₁₂H₁₆O
Punto di ebollizione: 100°C
Densità: 1,101 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00021393
CAS Number: 1589-60-2
EINECS: 216-456-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5ebf88b851149fabadc0597e2a853476d3de197&vid=89900879c1a763013b2f8fac098fd897daf3893b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C