Stampa…
4-Phenylcyclohexanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Phenylcyclohexan-1-one, 1-Oxo-4-phenylcyclohexane
P0975-25G P0975-250G
TCIAP0975-25GEA 56 EUR
TCIAP0975-25G TCIAP0975-250G
4-Phenylcyclohexanone ≥98.0% (by GC)
4-Phenylcyclohexanone
Formula: C₁₂H₁₄O
Peso molecolare: 174,24 g/mol
Punto di ebollizione: 294 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001641
CAS Number: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffc30a8cde9c6bbd2cb8c782a82ae25121da879f&vid=86982824c0139b51fa6b73848aaedcb63065687d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency