Stampa…
2-Phenylcyclohexanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
P1311-5G P1311-1G
TCIAP1311-5GEA 136 EUR
TCIAP1311-5G TCIAP1311-1G
2-Phenylcyclohexanone ≥98.0% (by GC)
2-Phenylcyclohexanone
Formula: C₁₂H₁₄O
Peso molecolare: 174,24 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C (0,5 -rr)
Punto di fusione: 56…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001629
CAS Number: 1444-65-1
EINECS: 215-888-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74cb164cb5b6ffac50240a579af2da66f2e06ecd&vid=74cb164cb5b6ffac50240a579af2da66f2e06ecd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 57.0 to 61.0 deg-C