Stampa…
1,2,3,5-Tetramethylbenzene ≥70% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Isodurene
T0565-25ML T0565-5ML
TCIAT0565-25MLEA 302 EUR
TCIAT0565-25ML TCIAT0565-5ML
1,2,3,5-Tetramethylbenzene ≥70% (by GC)
1,2,3,5-Tetramethylbenzene
Formula: C₁₀H₁₄
Peso molecolare: 134,22 g/mol
Punto di ebollizione: 198°C
Punto di fusione: –23,7 °C
Densità: 0,891 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 63°C
MDL Number: MFCD00008524
CAS Number: 527-53-7
EINECS: 208-417-1
Merck Index: 14,05166
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0368ff87bea022d5806d211516daef06ab807ba&vid=29da97282ba7e2db748d313ef9426103a6f2aaa6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %