5-tert-Butyl-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene, 1-(tert-Butyl)-3,5-dimethylbenzene
Formula:
C₁₂H₁₈ Punto di ebollizione: 202°C Punto di fusione: –22 °C Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 72°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008832 CAS Number: 98-19-1 EINECS: 202-647-6 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |