Stampa…
Mesitilene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,3,5-Trimetilbenzene
T0470-25ML T0470-500ML
TCIAT0470-25MLEA 17 EUR
TCIAT0470-25ML TCIAT0470-500ML
Mesitilene ≥97.0% (by GC)
Mesitilene
Formula: C₉H₁₂
Peso molecolare: 120,19 g/mol
Punto di ebollizione: 164°C
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 50°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008538
CAS Number: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05907
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60ca686cbce7b490f2f3bea8a3ba3e49c8147d59&vid=631557b71dd35958164a70219385283e2fa4d255&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %