Stampa…
1,3,5-Triisopropylbenzene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T0458-25ML T0458-500ML T0458-100ML
TCIAT0458-25MLEA 16 EUR
TCIAT0458-25ML TCIAT0458-500ML TCIAT0458-100ML
1,3,5-Triisopropylbenzene ≥95.0% (by GC)
1,3,5-Triisopropylbenzene
Formula: C₁₅H₂₄
Peso molecolare: 204,36 g/mol
Punto di ebollizione: 235°C
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 0,8447 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 86°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008890
CAS Number: 717-74-8
EINECS: 211-941-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f382e17a04a2858d9f799ddadd3a44cbd44dae58&vid=7c6d10a56428570697500eea6c693e4fe61b4ab4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %