Stampa…

1,3,5-Tri-tert-butylbenzene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

T1633-25G T1633-5G
TCIAT1633-25GEA 77 EUR
TCIAT1633-25G TCIAT1633-5G
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene ≥98.0% (by GC)
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Formula: C₁₈H₃₀
Peso molecolare: 246,44 g/mol
Punto di ebollizione: 248°C
Punto di fusione: 69…71 °C
Densità: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008831
CAS Number: 1460-02-2
EINECS: 215-952-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec9fce5e8d19e9a81fe1a52b5544ef169800f0ec&vid=4f9350d75b12a135106b7df856fccb60922605cb&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR