Stampa…
1,2,4-Trimetilbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Pseudocumene
T0469-25ML T0469-500ML
TCIAT0469-25MLEA 16 EUR
TCIAT0469-25ML TCIAT0469-500ML
1,2,4-Trimetilbenzene ≥98.0% (by GC)
1,2,4-Trimetilbenzene
Formula: C₉H₁₂
Peso molecolare: 120.19 g/mol
Punto di ebollizione: 169°C
Punto di fusione: -44
Flash Pt: 44°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008527
CAS Number: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07915
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cd72b1ab6647e0bc94fa09d39368ef221d5ab95&vid=3e4c263197149cccaf7eb653f5ddf97763af7cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %