2,3,6-Trimethylphenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Hydroxypseudocumene
T0877-25G
T0877-500G
TCIAT0877-25GEA
17
EUR
TCIAT0877-25G
TCIAT0877-500G
2,3,6-Trimethylphenol ≥98.0% (by GC)
2,3,6-Trimethylphenol
Formula:
C₉H₁₂O Punto di ebollizione: 120°C Punto di fusione: 63…64 °C Densità: 1,189 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002229 CAS Number: 2416-94-6 EINECS: 219-330-3 UN: 1759 ADR: 8,III |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 62.0 to 66.0 deg-C |
Solubility in Methanol | within almost transparency |