Stampa…

2,3,5-Trimethylphenol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

T0485-25G T0485-500G
TCIAT0485-25GEA 22 EUR
TCIAT0485-25G TCIAT0485-500G
2,3,5-Trimethylphenol ≥98.0% (by GC)
2,3,5-Trimethylphenol
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 233°C
Punto di fusione: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002228
CAS Number: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=243387864fa3633b9bca3cc57430c7c5fa508e24&vid=4e45bc1b55d59341d575a0282f05fd75fb9992d5&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR