Stampa…
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
D0228-25G D0228-500G
TCIAD0228-25GEA 17 EUR
TCIAD0228-25G TCIAD0228-500G
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo ≥99.0% (by GC)
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo
Formula: C₁₅H₂₄O
Peso molecolare: 220,35 g/mol
Punto di ebollizione: 265°C
Punto di fusione: 69…70 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011644
CAS Number: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01548
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53d2f65b1f4fa2f315ad63c78b7496087eabef4e&vid=e4066bd45b7667e55bbd4f87b14460ba9045c860&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency