Stampa…
2,4,6-Tri-tert-butylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
T1694-1G T1694-5G
TCIAT1694-1GEA 38 EUR
TCIAT1694-1G TCIAT1694-5G
2,4,6-Tri-tert-butylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,6-Tri-tert-butylaniline
Formula: C₁₈H₃₁N
Punto di ebollizione: 302 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 145 °C
Densità: 0,991 g/cm³ (19.85 °C)
MDL Number: MFCD00011645
CAS Number: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb39554c276399de048fa4db57b63e87dc5d1557&vid=1e6b99bc46e6e2669fc9397a264b1025bed2474e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity