Stampa…
4-tert-Butyltoluene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0744-25ML B0744-500ML
TCIAB0744-25MLEA 16 EUR
TCIAB0744-25ML TCIAB0744-500ML
4-tert-Butyltoluene ≥95.0% (by GC)
4-tert-Butyltoluene
Formula: C₁₁H₁₆
Punto di ebollizione: 193°C
Punto di fusione: –62,5 °C
Densità: 0,861 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 61°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008837
CAS Number: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN: 2667
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94895daecdadb84d5f9e3f00db224255ee53235e&vid=14316f4ff0e9a2ad3296610bf5d6d406b4bd9de2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %