Stampa…
p-Xilene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1,4-Dimethylbenzene
X0014-25ML X0014-500ML
TCIAX0014-25MLEA 16 EUR
TCIAX0014-25ML TCIAX0014-500ML
p-Xilene ≥99.0% (by GC)
p-Xilene
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
Peso molecolare: 106.17 g/mol
Punto di ebollizione: 139°C
Punto di fusione: 13
Flash Pt: 27°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008556
CAS Number: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b28890015c6fecd476a9f2120386901a37e1006&vid=be8240526160da9c38bd3222904ab87ef78a71d0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %