1,4-Diethylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₁₄ Punto di ebollizione: 184°C Punto di fusione: –43°C Densità: 0,862 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 55°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009264 CAS Number: 105-05-5 EINECS: 203-265-2 UN: 2049 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |