1,4-Diisopropylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₈ Punto di ebollizione: 210°C Punto di fusione: –40 °C Densità: 0,87707 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 75°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008892 CAS Number: 100-18-5 EINECS: 202-826-9 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |