Stampa…

1,4-Di-tert-butylbenzene ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

D2111-25G D2111-5G
TCIAD2111-25GEA 131 EUR
TCIAD2111-25G TCIAD2111-5G
1,4-Di-tert-butylbenzene ≥99.0% (by GC)
1,4-Di-tert-butylbenzene
Formula: C₁₄H₂₂
Peso molecolare: 190,33 g/mol
Punto di ebollizione: 236°C
Punto di fusione: 76…79 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008836
CAS Number: 1012-72-2
EINECS: 213-790-9
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b932d801d7b4f019be55b221b985ad7ac3cb3491&vid=b932d801d7b4f019be55b221b985ad7ac3cb3491&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR