Stampa…
m-Xilene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dimethylbenzene
X0013-25ML X0013-500ML
TCIAX0013-25MLEA 19 EUR
TCIAX0013-25ML TCIAX0013-500ML
m-Xilene ≥99.0% (by GC)
m-Xilene
Formula: C₈H₁₀
Peso molecolare: 106,17 g/mol
Punto di ebollizione: 139°C
Punto di fusione: –48 °C
Densità: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 28°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008536
CAS Number: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d07b9fa8c6b8f296369d7c5dc4556f6adfea8412&vid=ce22e797390cc83a8d50ffbdf0f55436d536ac3d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %