Stampa…

1,3-Diisopropylbenzene ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

D2490-25ML D2490-500ML
TCIAD2490-25MLEA 16 EUR
TCIAD2490-25ML TCIAD2490-500ML
1,3-Diisopropylbenzene ≥96.0% (by GC)
1,3-Diisopropylbenzene
Formula: C₁₂H₁₈
Peso molecolare: 162,27 g/mol
Punto di ebollizione: 204°C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,85593 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 76°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008889
CAS Number: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c68a0e7cac2e89aff1a6370a7e820382b9927fc&vid=1ac1da271bee46fbcc8a51e7fa9c4adee40a6783&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR