Stampa…
1,3-Diisopropylbenzene ≥85.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0927-25ML D0927-500ML
TCIAD0927-25MLEA 16 EUR
TCIAD0927-25ML TCIAD0927-500ML
1,3-Diisopropylbenzene ≥85.0% (by GC)
1,3-Diisopropylbenzene
Formula: C₁₂H₁₈
Punto di ebollizione: 203°C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,85593 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 77°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008889
CAS Number: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab73b113a0b0f0102f2ae7c8ccf966836de571db&vid=753d730aab332e79dd0563bc03d01b55257432b6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %