Stampa…
o-Xilene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dimethylbenzene
X0012-25ML X0012-500ML
TCIAX0012-25MLEA 17 EUR
TCIAX0012-25ML TCIAX0012-500ML
o-Xilene ≥98.0% (by GC)
o-Xilene
Formula: C₈H₁₀
Peso molecolare: 106,17 g/mol
Punto di ebollizione: 145°C
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 33°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008519
CAS Number: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d23884cf2769913a4258b1b346c6302dd7952320&vid=67b11eefeb66138723f8c26e04845f03465f3e6e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %