Stampa…

2,4-Dimethylthiophenol ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-m-xylene, 2,4-Dimethylbenzenethiol

D2648-25G D2648-5G
TCIAD2648-25GEA 118 EUR
TCIAD2648-25G TCIAD2648-5G
2,4-Dimethylthiophenol ≥96.0% (by GC)
2,4-Dimethylthiophenol
Formula: C₈H₁₀S
Peso molecolare: 138,23 g/mol
Punto di ebollizione: 214°C
Densità: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 58°C
MDL Number: MFCD00010019
CAS Number: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8fcd4f30d31defaed597306c94b3901a4e4795e&vid=a1c8c19502eff66c24795536796ae5e8537787d6&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR