Stampa…
2,5-Xilenolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0775-25G D0775-500G D0775-100G
TCIAD0775-25GEA 17 EUR
TCIAD0775-25G TCIAD0775-500G TCIAD0775-100G
2,5-Xilenolo ≥98.0% (by GC)
2,5-Xilenolo
Formula: C₈H₁₀O
Punto di ebollizione: 212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75 °C
Densità: 1,169 g/cm³ (15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002237
CAS Number: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d0f60b8c1b26e00a00e08e113fe0c7c40388c12&vid=6c6ad57f4aaf49f490bc8a357e9be16282be5f1b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency