2,4-Xilenolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₀O Punto di ebollizione: 210,9 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 25 °C Densità: 1,016 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 80 - 95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002233 CAS Number: 105-67-9 EINECS: 203-321-6 UN: 3430 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10082 |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |