Stampa…
2,6-Xilenolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0776-25G D0776-500G
TCIAD0776-25GEA 18 EUR
TCIAD0776-25G TCIAD0776-500G
2,6-Xilenolo ≥99.0% (by GC)
2,6-Xilenolo
Formula: C₈H₁₀O
Punto di ebollizione: 203 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 41…42 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002240
CAS Number: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7903daf5323bcb56a1a65cd7cc8ba6017f26566e&vid=f8379930f3705a7ddea5b066a7c7987d8f026491&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency